N7006
4-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside
≥98% (TLC)
Szinonimák:
p-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
WGK
WGK 3
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.