Fontos dokumentumok
N1377
4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside
chromogenic, ≥99%, powder or crystals
Szinonimák:
p-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, ≥99%
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder or crystals
oldhatóság
methanol: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to greenish-yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.