Fontos dokumentumok
N5139
Monoclonal Anti-Neurofilament 68 antibody produced in mouse
clone NR4, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Neurofilament light chain
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
NR4, monoclonal
molekulatömeg
antigen apparent mol wt 68 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide as preservative
faj reaktivitás
chicken, rat, pig, human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using rat cerebellum
microarray: suitable
western blot: 1:500 using bovine spinal cord neurofilament
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NEFL(4747)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- in immunohistochemistry
- in immunoblotting
- in western blotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1