Fontos dokumentumok
M7894
IgG1, Kappa from murine myeloma
clone MOPC 21, ascites fluid, lyophilized powder
Szinonimák:
Mouse IgG1-κ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
klón
MOPC 21, monoclonal
form
lyophilized powder
alkalmazás(ok)
research pathology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
- in stimulation assay and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- as isotype controls in islet hormone production
- in flow cytometric analysis, in cell migration assay
- as control antibody in evaluation of methylation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3