AB5864
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Szinonimák:
MBP
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Myelin Basic Protein Antibody, serum, Chemicon®
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurodegenerative Diseases
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3