ABE457
Anti-c-Fos Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Proto-oncogene c-Fos, Cellular oncogene fos, G0/G1 switch regulatory protein 7
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-c-Fos Antibody, from rabbit, purified by affinity chromatography
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
sheep (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FOS(2353)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected c-Fos in rat pons and rat cerebellum tissues.
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected c-Fos in 10 µg of PMA(TPA) treated HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Analízis megjegyzés
PMA(TPA) treated HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1