Fontos dokumentumok
M5284
IgG1 Isotype Control from murine myeloma
clone MOPC 21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Isotype control antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
klón
MOPC 21, monoclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
flow cytometry: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
extracellular DNA fluorescence assay
- reactive oxygen species (ROS) production analysis
- immunohistochemistry
- double labelling immunohistochemistry
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3