A0545
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti Rabbit, Anti Rabbit Antibody, Anti Rabbit Igg, Anti-Rabbit Igg, Goat Anti Rabbit IgG Antibody - Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat, Goat Anti Rabbit Igg
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rabbit
nem léphet reakcióba
human
technika/technikák
direct ELISA: 1:30,000 using using 5 μg/ml of rabbit IgG for the coating and OPD substrate
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/mL)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)-Peroxidase antibody produced in goat has been used as a secondary antibody during immunofluorescence staining.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Tekintse át azokat a kulcsfontosságú tényezőket, amelyeknek szerepelniük kell a másodlagos ellenanyag kiválasztásában. Ismerje meg a fajokat, az alosztályokat, az izotípust, a címkét és még sok mást.
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.