Fontos dokumentumok
ML0013
Sigma-Aldrich
Glycolysis/Gluconeogenesis Metabolite Library
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
tárolási hőmérséklet
−20°C
Komponensek
Contains 10 mg each of the glycolysis and gluconeogenesis pathway metabolite standards packaged individually.
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • 158968α-D-Glucose, anhydrous, 96% 15 mgBiztonsági adatlap
  • B4501Biotin, ≥99% (HPLC), lyophilized powder 10 mgBiztonsági adatlap
  • D7137Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt, ≥93% dry basis (enzymatic) 10 mgBiztonsági adatlap
  • F3627D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, amorphous powder 10 mgBiztonsági adatlap
  • F6803D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt hydrate, ≥98% (TLC) 10 mgBiztonsági adatlap
  • G6750α-D-Glucose 1-phosphate dipotassium salt hydrate, ≥99% (HPLC), BioXtra 10 mgBiztonsági adatlap
  • G7127Guanosine 5′-diphosphate sodium salt, Type I, ≥96% (HPLC) 10 mgBiztonsági adatlap
  • G7528D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC), BioXtra 10 mgBiztonsági adatlap
  • G7879D-Glucose 6-phosphate sodium salt, ≥98% (HPLC) 10 mgBiztonsági adatlap
  • G8877Guanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate, ≥95% (HPLC), powder 10 mgBiztonsági adatlap
  • K1750α-Ketoglutaric acid, ≥98.5% (NaOH, titration) 10 mgBiztonsági adatlap
  • L1750L-(+)-Lactic acid, ≥98% 10 mgBiztonsági adatlap
  • M8304Malic acid, meets USP/NF testing specifications 10 mgBiztonsági adatlap
  • O7753Oxaloacetic acid, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97% (HPLC) 10 mgBiztonsági adatlap
  • P2256Sodium pyruvate, ReagentPlus®, ≥99% 15 mgBiztonsági adatlap
  • P7127Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt, ≥97% (enzymatic) 10 mgBiztonsági adatlap
  • P8877D-(−)-3-Phosphoglyceric acid disodium salt, ≥93% dry basis (enzymatic), powder 10 mgBiztonsági adatlap
Összes mutatása (17)
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials