47264
Organic Acids Kit
(individually packaged), analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 kit
koncentráció
(individually packaged)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Kit Components Only
- Acetic acid 500 mg
- Adipic acid 500 mg
- L-Ascorbic acid 500 mg
- Benzoic acid 500 mg
- Butyric acid 500 mg
- Citric acid 500 mg
- Isobutyric acid 500 mg
- Formic acid 500 mg
- Fumaric acid 500 mg
- L-(+)-Lactic acid 100 mg
- DL-Isocitric acid trisodium salt hydrate 100 mg
- Maleic acid 500 mg
- Malonic acid 500 mg
- D-(+)-Malic acid 100 mg
- Oxalic acid 500 mg
- Phytic acid 500 mg
- Propionic acid 500 mg
- (-)Quinic acid 500 mg
- Succinic acid 500 mg
- Shikimic acid 100 mg
- D-(−)-Tartaric acid 500 mg
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Lungs, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
104.0 °F
Lobbanási pont (C)
40 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?