L9393
Anti-Laminin antibody produced in rabbit
0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Laminin Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
animal, human
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
dot blot: 1:1,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:30 using human and animal tissues
microarray: suitable
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LAMA1(284217)
mouse ... Lama1(16772)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
A working dilution of at least 1:1,000 was determined by a dot blot immunoassay using laminin at 50 ng per dot.
A working dilution of at least 1:25 was determined by indirect immunohistology using formalin-fixed, paraffin-embedded human and animal tissues.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2