Fontos dokumentumok
A2056
Acetyl coenzyme A trisodium salt
≥93% (HPLC), powder
Szinonimák:
Acetyl-S- CoA, Acetyl CoA
Teszt
≥93% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@](O[C@@H]([C@H]1OP(O)(O)=O)COP(OP(OCC(C)(C)[C@@H](O)C(NCCC(NCCSC(C)=O)=O)=O)(O)=O)(O)=O)([H])N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2.[3Na]
InChI
1S/C23H38N7O17P3S.Na/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);/q;+1/p-1/t13-,16-,17-,18?,22-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNLIOWFIXSPFEC-WLYMNMRISA-M
Géninformáció
human ... CHAT(1103) , HAT1(8520) , KAT2A(2648) , KAT2B(8850) , KAT5(10524)
mouse ... HAT1(107435) , KAT2A(14534) , KAT2B(18519) , KAT5(81601)
rat ... HAT1(296501) , KAT2A(303539) , KAT2B(301164) , KAT5(192218)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
A Sigma-cikk a tumorsejtek anyagcsereútjait tárgyalja, az aerob glikolízisre és a mitokondriális aktivitásra összpontosítva.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Protocols
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.