Merck
F3627
Sigma-Aldrich
D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate
≥98%, amorphous powder
Szinonimák:
Sodium (2R,3R,4S)-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-oxohexyl phosphate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11Na2O9P · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
304.10 (anhydrous basis)
Beilstein:
5686786
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
bacterial (Corynebacterium)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
amorphous powder
szennyeződések
<0.05 mol % fructose 1,6-diphosphate
<1.5 mol % glucose 6-phosphate
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
kation nyomok
Na: 14.6-15.6% (dry basis)
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OC[C@@]1(O)O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-2-6(10)5(9)4(8)3(15-6)1-14-16(11,12)13;;;/h3-5,7-10H,1-2H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t3-,4-,5+,6-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSCMQICEHMPOEC-HTKRKRNRSA-L
Alkalmazás
D-Fructose 6-phosphate (F6P) is a sugar intermediate of the glycolytic pathway that may be used to help identify, differentiate and characterize enzymes such as phosphofructokinase(s), pyrophosphate-dependent fructose-6-phosphate 1-phosphotransferase(s), D-fructose-6-phosphate aldolase(s), glutamine:fructose-6-phosphate amidotransferase(s) and glucosamine-6P synthase(s).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fructose-6-phosphate is a glycolytic intermediate produced by the isomerization of glucose-6-phosphate by phosphoglucoisomerase.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kay O Broschat et al.
The Journal of biological chemistry, 277(17), 14764-14770 (2002-02-14)
Glutamine-fructose-6-phosphate amidotransferase (GFAT) catalyzes the first committed step in the pathway for biosynthesis of hexosamines in mammals. A member of the N-terminal nucleophile class of amidotransferases, GFAT transfers the amino group from the L-glutamine amide to D-fructose 6-phosphate, producing glutamic
O N Rozova et al.
Biochemistry. Biokhimiia, 77(3), 288-295 (2012-07-19)
The properties of the purified recombinant PPi-dependent 6-phosphofructokinases (PPi-PFKs) from the methanotroph Methylosinus trichosporium OB3b and rhizospheric phytosymbiont Methylobacterium nodulans ORS 2060 were determined. The dependence of activities of PPi-PFK-His(6)-tag from Ms. trichosporium OB3b (6 × 45 kDa) and PPi-PFK from
Yimin Qian et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(21), 6264-6269 (2011-10-01)
Through high throughput screening and subsequent hit identification and optimization, we synthesized a series of 1-arylcarbonyl-6,7-dimethoxyisoquinoline derivatives as the first reported potent and reversible GFAT inhibitors. SAR studies of this class of compounds indicated significant impact on GFAT inhibition potency
Sławomir Milewski
Biochimica et biophysica acta, 1597(2), 173-192 (2002-06-05)
L-Glutamine: D-fructose-6-phosphate amidotransferase, known under trivial name of glucosamine-6-phosphate synthase, as the only member of the amidotransferase subfamily of enzymes, does not display any ammonia-dependent activity. This enzyme, catalysing the first committed step in a pathway leading to the eventual
Minsuh Seo et al.
PloS one, 6(9), e24179-e24179 (2011-10-01)
Cancer cells adopt glycolysis as the major source of metabolic energy production for fast cell growth. The HIF-1-induced PFKFB3 plays a key role in this adaptation by elevating the concentration of Fru-2,6-BP, the most potent glycolysis stimulator. As this metabolic
Cikkek
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.