Fontos dokumentumok
MSMLS
Mass Spectrometry Metabolite Library
Supplied by IROA Technologies
Szinonimák:
MSMLS, Mass Spectrometry Metabolite Libarary of Standards, Metabolic Library, Metabolite Library
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 7 plates
gyártó/kereskedő neve
IROA Technologies
lemezméret
96 wells
alkalmasság
suitable for mass spectrometry
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
microbiology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
MSMLS™ (Mass Spectrometry Metabolite Library) is a collection of high quality small biochemical molecules used for mass spectrometry metabolomics applications and provides a broad representation of primary metabolism.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- MSMLS-LOT-230-23
- MSMLS-LOT-230-16
- MSMLS-LOT-230-13
The complete plate map with Name, parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software download.
Broad metabolite spectrum, key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of compounds:
- Carboxylic acids, amino acids
- Biogenic amines, polyamines
- Nucleotides, coenzymes and vitamins
- Mono- and disaccharides
- Fatty acids, lipids, steroids and hormones
Alkalmasság
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Javasolt termékek
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Blood, Immune system, Respiratory system, Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F
Lobbanási pont (C)
-40 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Protocols
MSMLS™ offers high-purity small biochemical molecules for broad primary metabolism studies in an economical, ready-to-use format.
Related Content
Kis molekulájú metabolit könyvtárakat és készleteket kínálunk a metabolizmus legfontosabb útvonalait lefedő primer metabolit vegyületek átfogó választékával az Ön metabolizmus-kutatásaihoz.
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.