Fontos dokumentumok
B4501
Biotin
≥99% (HPLC), lyophilized powder
Szinonimák:
D-Biotin, Bios II, Coenzyme R, Vitamin B7, Vitamin H
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
lyophilized powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
mp
231-233 °C (lit.)
oldhatóság
ammonium hydroxide: 50 mg/mL (2 M)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for culturing of oligodendrocytes.
- as a vitamin supplement for the growth of Bacillus species.
- for blocking endogenous biotin during immunohistology procedures.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)