Fontos dokumentumok
P8877
D-(−)-3-Phosphoglyceric acid disodium salt
≥93% dry basis (enzymatic), powder
Szinonimák:
(−)-Disodium D-3-phosphoglycerate, D-Glycerate 3-phosphate disodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (inorganic)
Minőségi szint
Teszt
≥93% dry basis (enzymatic)
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
<14% water (NMR)
szín
white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kation nyomok
Na: 18-22% (dry basis)
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].O[C@H](COP(O)([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H7O7P.2Na/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2/t2-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGCJWQYUZHTJBE-YBBRRFGFSA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.