Fontos dokumentumok
M8304
Malic acid
meets USP/NF testing specifications
Szinonimák:
DL-Malic acid, (±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
meets USP/NF testing specifications
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.6 (vs air)
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
644 °F
mp
131-133 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Microbiome-metabolomics analysis reveals abatement effects of itaconic acid on odorous compound production in Arbor Acre broilers.: This study explores the role of itaconic acid in reducing odorous compounds in poultry through microbiome and metabolomics analysis (Zhu et al., 2023).
- Influence of Carbon Sources on the Phenolic Compound Production by Euglena gracilis Using an Untargeted Metabolomic Approach.: The research investigates the impact of various carbon sources on phenolic compound production in Euglena gracilis through metabolomics (Bernard and Guéguen, 2022).
- Polymalic acid for translational nanomedicine.: This review highlights the biomedical applications of polymalic acid, focusing on its role in nanomedicine and sustainable production methods (Huang et al., 2022).
- Integrated Proteomics and Metabolomics Analysis of Nitrogen System Regulation on Soybean Plant Nodulation and Nitrogen Fixation.: The study examines the regulatory effects of nitrogen on soybean nodulation and nitrogen fixation using proteomics and metabolomics techniques (Lyu et al., 2022).
- Sustainable production and biomedical application of polymalic acid from renewable biomass and food processing wastes.: This paper discusses the sustainable production of polymalic acid from biomass and its biomedical applications (Zou et al., 2021).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
397.4 °F
Lobbanási pont (C)
203 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)