D7137
Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt
≥93% dry basis (enzymatic)
Szinonimák:
1,3-Dihydroxy-2-propanone 1-phosphate dilithium salt, 1-Hydroxy-3-(phosphonooxy)-2-propanone dilithium salt, DHAP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine (casein)
Minőségi szint
Teszt
≥93% dry basis (enzymatic)
form
powder
szennyeződések
~0.2 mol % D-glyceraldehyde 3-phosphate
szín
white
oldhatóság
soluble 50mg plus 1ml of H2O, clear, colorless to faintly yellow
anion nyomok
phosphate (PO43-): ~5 mol %
kation nyomok
Li: 5.5-8.0% (dry basis)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].OCC(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H7O6P.2Li/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h4H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWIKESRFRWLYIA-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.