G7127
Guanosine 5′-diphosphate sodium salt
Type I, ≥96% (HPLC)
Szinonimák:
GDP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
típus
Type I
Teszt
≥96% (HPLC)
form
powder
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C10H15N5O11P2.Na.H/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVMPTWQLNDHIEV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in GTP-γ-35S functional assays
- in Y1 agonist-stimulated [35S]- guanosine-5′-O-(3-thio)triphosphate (GTPγS) functional binding
- in the expression and purification of recombinant proteins
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
HPLC Analysis of GMP, GDP and GTP on SeQuant ZIC-HILIC
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.