K1750
α-Ketoglutaric acid
≥98.5% (NaOH, titration)
Szinonimák:
2-Oxoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
Teszt
≥98.5% (NaOH, titration)
form
powder
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effects on swine fecal microflora in an in vitro fermentation system
- to study its effects on the activation of CD8+ T-cells
- as a substrate in glutamate oxaloacetate transaminase (GOT2) mitochondrial lysate assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3