Fontos dokumentumok
G7879
D-Glucose 6-phosphate sodium salt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
D(+)-Glucopyranose 6-phosphate sodium salt, G-6-P Na, Robison ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
crystalline
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white
hasznos pH-tartomány
4.0-5.0
mp
204 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
kation nyomok
Na: 6.1-10.2% (anhydrous)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZALKNDISPIVVKC-WYRLRVFGSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Protocols
To measure glucose-6-phosphatase activity, the Taussky-Shorr method is used. This method is a spectrophotometric stop-rate determination assay that is measured at 660 nm.
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.