Fontos dokumentumok
M6633
α-D-Mannose pentaacetate
Szinonimák:
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-α-D-mannopyranose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant (ivory nut palm)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]25/D 55.0 to 55.8°, c = 2.2% (w/v) in chloroform
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
oldhatóság
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?