Merck
104477
Sigma-Aldrich
1-Thio-β-D-glucose tetraacetate
97%
Szinonimák:
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H20O9S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
364.37
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +5.8°, c = 2.2 in chloroform
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](S)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O9S/c1-6(15)19-5-10-11(20-7(2)16)12(21-8(3)17)13(14(24)23-10)22-9(4)18/h10-14,24H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFOZKJGZNOBSHF-RGDJUOJXSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)