Fontos dokumentumok
G2354
α-D(+)-Glucose pentaacetate
99%
Szinonimák:
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-α-D-glucopyranose
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]20/D ≥+98°, c = 1 in ethanol
mp
109-111 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPTITAGPBXDDGR-LJIZCISZSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?