Fontos dokumentumok
M8574
D-(+)-Mannose
synthetic, ≥99% (GC)
Szinonimák:
D-Mannopyranose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D 13.5 to 14.9 °, c = 4% (w/v) in water
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white to off-white
mp
133-140 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 10 g/L at 20 °C
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1