Fontos dokumentumok
63579
D-(+)-Mannose
BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Szinonimák:
D-Mannopyranose
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +13.8±0.5°, 24 hr, c = 10% in H2O
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
veszteség
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
szín
white
mp
133-140 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.1
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?