Fontos dokumentumok
285943
β-D-Glucose pentaacetate
98%
Szinonimák:
beta-D-Glucose pentaacetate, 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-β-D-glucopyranose
Teszt
98%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +4.2°, c = 1 in chloroform
mp
130-132 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)O[C@@H]1[C@@H](COC(C)=O)O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPTITAGPBXDDGR-IBEHDNSVSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?