175501
Boron trifluoride diethyl etherate
for synthesis
Szinonimák:
Boron trifluoride ethyl etherate
About This Item
Javasolt termékek
grade
for synthesis
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.9 (vs air)
gőznyomás
4.2 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
robbanási határérték
36 %
reakcióalkalmasság
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
törésmutató
n20/D 1.344 (lit.)
bp
126-129 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
sűrűség
1.15 g/mL (lit.)
funkcionális csoport
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC[O+](CC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H10BF3O/c1-3-9(4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZTVMRUDEFSYGQ-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
137.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?