Fontos dokumentumok
M2069
D-(+)-Mannose
≥99% (GC), wood
Szinonimák:
D-Mannopyranose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
wood
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
powder
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white to off-white
mp
133-140 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Minőség
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)