Fontos dokumentumok
A7562
Acetobromo-α-D-galactose
≥93% (TLC)
Szinonimák:
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥93% (TLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D 200 to 225 °, c = 0.5% (w/v) in chloroform
tartalmaz
1% CaCO3 as stabilizer
szín
white to off-white
oldhatóság
chloroform: soluble 5 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19BrO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYAYKKUWALRRPA-HTOAHKCRSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3