M6020
D-(+)-Mannose
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
D-Mannopyranose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant (Spruce, Birch or Beech Wood, Glucose)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99%
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
133-140 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a reference standard in monosaccharide analysis and quantification from sea squirts Ascidiella aspersa
- as a medium component for the selection of P898012 sorgum seeds transfected with Agrobacterium
- in segmented filamentous bacterium (SFB) medium supplement for culturing human cell lines
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1