Merck
772356
Sigma-Aldrich
Lactose octaacetate
95%
Szinonimák:
4-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-1,2,3,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H38O19
CAS-szám:
Molekulatömeg:
678.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
75-78 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[R]OC1C(O[R])[C@@H](O[R])C(CO[R])O[C@H]1O[C@H]2C(O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[R])OC2CO[R].[*]C(C)=O
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)