Merck
216607
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride diethyl etherate
purified by redistillation, ≥46.5% BF3 basis
Szinonimák:
Boron trifluoride ethyl etherate
About This Item
Lineáris képlet:
BF3 · O(C2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.93
Beilstein:
3909607
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
4.2 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
tisztítva
redistillation
robbanási határérték
36 %
koncentráció
≥46.5% boron trifluoride
törésmutató
n20/D 1.344 (lit.)
bp
126-129 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
sűrűség
1.15 g/mL (lit.)
funkcionális csoport
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC[O+](CC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H10BF3O/c1-3-9(4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZTVMRUDEFSYGQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst in the synthesis of polyol chains. Reagent for the coupling of imines to allylstannanes and 4′-nitrobenzenesulfenanilide to alkenes and alkynes.
Kiszerelés
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
137.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tetrahedron, 50, 12395-12395 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4739-4739 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4982-4982 (1989)
Devendra J Vyas et al.
The Journal of organic chemistry, 75(19), 6720-6723 (2010-09-10)
The BF(3)·OEt(2)-mediated allylation of isatin with an α-chiral allylic stannane is diastereo- and enantioselective. Conversely, allylation of any substituted isatin employing the identical protocol is not diastereoselective at all and only enantioselective for the major diastereomer having syn relative configuration.
Bjart Frode Lutnaes et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(29), 8981-8990 (2004-07-22)
A series of charge-delocalized carotenoid mono- and dications have been prepared by treatment of selected carotenoids with Brønsted and Lewis acids. The detailed structures of the carbocations were established by NMR studies in the temperature range from -10 to -20