Fontos dokumentumok
M0876
L-Methionine sulfone
≥98% (TLC)
Szinonimák:
L-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Methionine sulfone,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder or crystals
mp
275 °C
alkalmazás(ok)
detection
peptide synthesis
SMILES string
CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCUNFLYVYCGDHP-BYPYZUCNSA-N
Géninformáció
rat ... Ggt1(116568)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
LC/MS Analysis of L-Methionine Sulfoximine and Sulfone on Ascentis® Express OH5
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.