Merck
C4418
Sigma-Aldrich
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate
Szinonimák:
3-Sulfinoalanine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7NO4S · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
form
powder
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(CS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO4S/c4-2(3(5)6)1-9(7)8/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ADVPTQAUNPRNPO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate has been used in the fluorescence measurement of cysteine oxidation.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cysteinesulfinic acid (CSA), also called 3-sulfinoalanine is synthesized by the conversion of sulfur to sulfinic acid in cysteine by the enzyme cysteine dioxygenase (CDO). CSA is a putative excitatory amino acid (EAA) with neurotransmitter functionality. It also regulates cardiovascular functions.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Oxidation of hypotaurine and cysteine sulphinic acid by peroxynitrite
Fontana M, et al.
The Biochemical Journal, 389(1), 233-240 (2005)
Cysteine sulphinate (CSA) as an excitatory amino acid transmitter candidate in the mammalian central nervous system.
R Griffiths
Progress in neurobiology, 35(4), 313-323 (1990-01-01)
Cardiovascular actions of L-cysteine and L-cysteine sulfinic acid in the nucleus tractus solitarius of the rat
Takemoto Y
Amino Acids, 46(7), 1707-1713 (2014)
Cysteine dioxygenase: a robust system for regulation of cellular cysteine levels
Stipanuk MH, et al.
Amino Acids, 37(1), 55-55 (2009)
N-acetyl cysteine functions as a fast-acting antioxidant by triggering intracellular H2S and sulfane sulfur production
Ezericna D, et al.
Cell Chemical Biology, 25(4), 447-459 (2018)