Fontos dokumentumok
N1398
DL-Norleucine
≥98% (TLC)
Szinonimák:
(±)-2-Aminocaproic acid, 2-Aminohexanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
DL-Norleucine,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
white to off-white
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRQKBLKVPFOOQJ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3