Fontos dokumentumok
1.06126
Millipore
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate
buffer substance MES
Szinonimák:
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate, MES
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161703
EC index szám:
224-632-3
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Forma
powder
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
oldhatóság
80 g/L
térfogatsúly
570 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
buffer substance MES
Alkalmazás
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate buffer substance MES. CAS 145224-94-8, pH 3.6 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
Analízis megjegyzés
Assay (alcalimetric, calculated on anhydrous substance)≥ 99 %Identity (IR-spectrum)passes testUV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water)≤ 0.05Chloride (Cl)≤ 0.005 %Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.005 %Water (according to Karl Fischer)7.0 - 9.0 %Biological buffer, pKa at 20 °C6.15
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3