Fontos dokumentumok
N7502
DL-Norvaline
≥98% (HPLC), suitable for HPLC
Szinonimák:
(±)-2-Aminopentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
DL-Norvaline,
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white
mp
>300 °C
SMILES string
CCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to analyze metabolites in cultured mammalian cells by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
- to convert cysteine and cystine to Cys MPA (S-2-carboxyethylthio-L-cysteine) and quantify the same using a high-performance liquid chromatography (HPLC) analyzer
- for free amino acid analysis in samples of oocytes by liquid chromatography
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)