Merck
270881
Sigma-Aldrich
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate
99%
Szinonimák:
3-sulfino-L-alanine
About This Item
Lineáris képlet:
HO2SCH2CH(NH2)CO2H·H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +24°, c = 1 in 1 M HCl
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
163 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO4S.H2O/c4-2(3(5)6)1-9(7)8;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t2-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQIXTMZYGQXTCZ-DKWTVANSSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)