Fontos dokumentumok
64410
DL-Methionine sulfone
≥99.0% (NT)
Szinonimák:
DL-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butanoic acid
Teszt
≥99.0% (NT)
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~250 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CS(=O)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCUNFLYVYCGDHP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?