Fontos dokumentumok
30170
L-Cysteic acid monohydrate
≥99.0% (T), suitable for LC/MS
Szinonimák:
(R)-2-Amino-3-sulfopropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Cysteic acid monohydrate, ≥99.0% (T)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +7.5±0.5°, c = 5% in H2O
technika/technikák
LC/MS: suitable
szín
white to faint yellow
mp
267 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO5S.H2O/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCPIXZZGBZWHJO-DKWTVANSSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?