G005790
LC/MS Analysis of L-Methionine Sulfoximine, Sulfone and Sulfoxide on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53970-U)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] water with 0.1% formic acid, pH 3.5 with ammonium formate; (75:25, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 1350 psi 93 bar
temp.: 25 °C
detector: MS, ESI (+), TIC, m/z 150-300
injection: 5 μL
sample: 10 μg/mL in 90:10, methanol:water
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Analit
analitikai oszlop
standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)