Merck
21360
Sigma-Aldrich
(+)-Camphor-10-sulfonic acid
purum, ≥98.0% (T)
Szinonimák:
(+)-β-Camphorsulfonic acid, (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.30
Beilstein:
2809675
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥98.0% (T)
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (T)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +21.5±1°, c = 10% in H2O
mp
~200 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
ketone
sulfonic acid
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@](CS(O)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Alkalmazás
(+)-Camphor-10-sulfonic acid may be used as a starting material to synthesize 10-iodocamphor. (±)-S-methyl-S-phenylsulfoximine can be resolved using it as a chiral resolving agent to form the (-)-form in high enantiomeric purity. Polyaniline (PAni) doped with (+)-camphor-10-sulfonic acid forms electrically conductive polymer nanofibers, which are excellent ammonia gas sensors.
Egyéb megjegyzések
Reagent used for the resolution of bases; use as mobile phase additive for LC separations; Reagent used for crystallization-induced asymmetric transformations
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Electrospun polyaniline fibers as highly sensitive room temperature chemiresistive sensors for ammonia and nitrogen dioxide gases.
Zhang Y, et al.
Advances in Functional Materials, 24(25), 4005-4014 (2014)
C Pettersson et al.
Journal of chromatography, 204, 179-183 (1981-01-16)
A high-performance liquid chromatographic method for the separation of optical isomers (enantiomers) of amines is described. It is based on ion-pair chromatography with a chiral counter ion in a system with an organic mobile phase and an adsorbing stationary phase.
A. Lore et al.
Journal of Liquid Chromatography, 14, 2065-2065 (1991)
P.J. Reider et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 955-955 (1987)
T. Shiraiwa et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 64, 3729-3729 (1991)