Merck
540803
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Aminopyrrolidine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H10N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D −20°, neat
törésmutató
n20/D 1.488 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
sűrűség
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2/c5-4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGXSWUFDCSEIOO-BYPYZUCNSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F
Lobbanási pont (C)
68 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)