Fontos dokumentumok
M0687
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom clear wells
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.11
material:
flat bottom clear wells
polystyrene
méret:
96 wells
lyuktérfogat:
392 μL
lyuk hasznos térfogat:
25-340 μL
sterilitás:
sterile
kötéstípus:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Jellemzők:
lid: no
skirt (F-bottom)
material
flat bottom clear wells
polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid: no
skirt (F-bottom)
kiszerelés
case of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Greiner 655160
méret
96 wells
lyuktérfogat
392 μL
lyuk hasznos térfogat
25-340 μL
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL; growth area 0.34 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Egyéb megjegyzések
96 well flat (F) solid bottom; cell binding microplate, chimney style, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Alkalmasság
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Jogi információk
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)