M0812
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom clear wells
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
flat bottom clear wells
polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Greiner 655180
méret
96 wells
lyuktérfogat
392 μL
lyuk hasznos térfogat
25-340 μL
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Alkalmasság
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)