Fontos dokumentumok
M3061
Greiner 96 well plates, polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells, sterile
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
maximum térfogat:
382 μL
méret:
96 wells
hasznos térfogat:
340 μL
sterilitás:
sterile
kötéstípus:
non-treated surface
Jellemzők:
lid: no
skirt (F-bottom)
material
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid: no
skirt (F-bottom)
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Greiner 655161
maximum térfogat
382 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
340 μL
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 382 μL; growth area 0.34 cm(2).
Greiner multiwell plates are available in the standard multiwell plate footprint and offer excellent optical properties. These plates are DNAse/RNAse free and non-pyrogenic as deteremined by LAL method (< 0.06 EU/mL). Appropriate for general purposes, such as optical measurements, photography, and microscopy, due to the high transparency of polystyrene plates.
Egyéb megjegyzések
96 well flat (F) solid bottom; without lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Alkalmasság
Standard plate. Suitable for cell work. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)