Fontos dokumentumok
L3411
Greiner multiwell plate lids
for standard multiwell plate, non-sterile
Szinonimák:
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polystyrene
colorless wells
méret:
96 well
sterilitás:
non-sterile
kötéstípus:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Jellemzők:
lid
material
clear polystyrene
colorless wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Greiner 656101
méret
96 well
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
  • Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
  • Corner notches for proper orientation.
  • Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
  • Free of detectable RNase and DNase.
Microplate Lid, Non-Sterile, Single Position, High Profile, without Condensation Rings
Egyéb megjegyzések
Length: 127,5 mm; width: 85 mm; curvature +/- 300 μM. Lid height 9 mm.
Alkalmasság
Non-Sterile Lid for Polystyrene MicroPlates, DNAse/RNAse, Human DNA and Pyrogen free.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)