CLS3098
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
universal multiwell plate lid w/o corner notch, polystyrene, clear, sterile, 100/cs
Szinonimák:
universal microplate lid, universal microtiter plate, universal plate lid
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
skirt (half skirt)
kiszerelés
case of 100
pack of 25
gyártó/kereskedő neve
Corning 3098
méret
96 or 384 wells
szín
clear
alkalmasság
suitable for (cell cuture)
Általános leírás
- Lids are made of rigid polystyrene
- Lids do not have a corner notch on the A1 corner and does not need to be oriented in any particular direction to be placed on Corning® plates
- Lid has a shorter skirt than standard lids
- Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates
- Suitable for 96 well, 96 half area & 384 well plates
- Sterilized by gamma radiation
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)