Fontos dokumentumok
L3661
Greiner multiwell plate lids
for 96 well plate with condensation rings, clear, non-sterile
Szinonimák:
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
colorless wells
polystyrene
méret:
96 well
sterilitás:
non-sterile
kötéstípus:
non-treated surface
Jellemzők:
lid
material
colorless wells
polystyrene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 100
gyártó/kereskedő neve
Greiner 656170
méret
96 well
szín
clear
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
  • Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
  • Corner notches for proper orientation.
  • Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
  • Free of detectable RNase and DNase.
Microplate lids offer protection against contamination and evaporation during sample storage and cell cultivation. This option is non-sterile, high profile and comes with condensation rings.
Egyéb megjegyzések
Length: 127.5 mm; width: 85 mm; curvature +/- 300 μM. Lid height 9 mm
Alkalmasság
Non-Sterile Lid for Polystyrene MicroPlates, DNAse/RNAse, Human DNA and Pyrogen free.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)